Tlačiť
4-(2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylmethoxy)benzenecarboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-[(2,1,3-Benzothiadiazol-5-yl)methoxy]benzoic acid
OR14029-1G OR14029-500MG
APOSOR14029-1GEA 766.55 EUR
APOSOR14029-1G APOSOR14029-500MG
4-(2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylmethoxy)benzenecarboxylic acid
4-(2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylmethoxy)benzenecarboxylic acid
Vzorec: C₁₄H₁₀N₂O₃S
Teplota tavenia: 248…249 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06808684
Číslo CAS: 874834-22-7