Tlačiť
4'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4'-Hydroxy-4-biphenylcarboxylic acid, 4'-Hydroxy-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
OR13999-25G OR13999-5G OR13999-100G
APOSOR13999-25GEA 69.8 EUR
APOSOR13999-25G APOSOR13999-5G APOSOR13999-100G
4'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylic acid 95%
4'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₁₀O₃
Teplota tavenia: 295 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00059078
Číslo CAS: 58574-03-1