Tlačiť
3-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)morpholine, 3-(4-Morpholinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
OR1396-1G OR1396-250MG
APOSOR1396-1GEA 36.45 EUR
APOSOR1396-1G APOSOR1396-250MG
3-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
3-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₇H₂₆BNO₃
Mw: 303.20 g/mol
Teplota tavenia: 50…53 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06797489
Číslo CAS: 364794-80-9