Tlačiť
2-Imidazol-1-ylethylamine dihydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(2-Aminoethyl)-1H-imidazole dihydrochloride, 2-(1H-Imidazol-1-yl)ethanamine dihydrochloride
OR1390-1G OR1390-5G
APOSOR1390-1GEA 91.33 EUR
APOSOR1390-1G APOSOR1390-5G
2-Imidazol-1-ylethylamine dihydrochloride
2-Imidazol-1-ylethylamine dihydrochloride
Vzorec: C₅H₁₁Cl₂N₃
Mw: 184.07 g/mol
Teplota tavenia: 216…220 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06798214
Číslo CAS: 93668-43-0