Tlačiť
3-Thiopheneethanol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Thiophen-3-ethanol, 2-(Thiophen-3-yl)ethanol, 2-(3-Thienyl)ethanol
OR13899-100G OR13899-25G
APOSOR13899-100GEA 481.75 EUR
APOSOR13899-100G APOSOR13899-25G
3-Thiopheneethanol 98%
3-Thiopheneethanol
Vzorec: C₆H₈OS
Teplota varu: 110…111 °C/14mmHg
Hustota: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 92 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009766
Číslo CAS: 13781-67-4