Tlačiť
5-(4-Methylpiperazino)-2-nitroaniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 5-(4-Methylpiperazin-1-yl)-2-nitroaniline
OR13864-1G OR13864-5G
APOSOR13864-1GEA 26.52 EUR
APOSOR13864-1G APOSOR13864-5G
5-(4-Methylpiperazino)-2-nitroaniline
5-(4-Methylpiperazino)-2-nitroaniline
Vzorec: C₁₁H₁₆N₄O₂
Mw: 236.28 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00545964
Číslo CAS: 23491-48-7