Tlačiť
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR13863-1G OR13863-250MG
APOSOR13863-1GEA 0 EUR
APOSOR13863-1G APOSOR13863-250MG
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzylamine
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzylamine
Vzorec: C₁₂H₁₉N₃
Mw: 205.31 g/mol
Teplota tavenia: 78…80 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368540
Číslo CAS: 672325-37-0
OSN: 2735
ADR: 8 III