Tlačiť
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR13862-1G OR13862-25G OR13862-5G
APOSOR13862-1GEA 58.08 EUR
APOSOR13862-1G APOSOR13862-25G APOSOR13862-5G
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₂H₁₆N₂O₂
Mw: 220.27 g/mol
Teplota tavenia: 187…190 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06742238
Číslo CAS: 215309-01-6
OSN: 2811
ADR: 6.1 III