Tlačiť
2-Bromo-6-hydrazinylpyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-6-hydrazinopyridine
OR13857-1G OR13857-25G OR13857-5G
APOSOR13857-1GEA 24.95 EUR
APOSOR13857-1G APOSOR13857-25G APOSOR13857-5G
2-Bromo-6-hydrazinylpyridine 98%
2-Bromo-6-hydrazinylpyridine
Vzorec: C₅H₆BrN₃
Teplota tavenia: 117…118 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09743754
Číslo CAS: 26944-71-8
OSN: 2811
ADR: 6.1,III