Tlačiť
2-Amino-4-methoxypyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR13856-5G OR13856-25G
APOSOR13856-5GEA 44.86 EUR
APOSOR13856-5G APOSOR13856-25G
2-Amino-4-methoxypyridine
2-Amino-4-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₈N₂O
Mw: 124.14 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07437849
Číslo CAS: 10201-73-7