Tlačiť
3-(4-Morpholinyl)aniline 97+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR1383-1G OR1383-250MG OR1383-5G
APOSOR1383-1GEA 33.17 EUR
APOSOR1383-1G APOSOR1383-250MG APOSOR1383-5G
3-(4-Morpholinyl)aniline 97+%
3-(4-Morpholinyl)aniline
Vzorec: C10H14N2O
Teplota tavenia: 117…121 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03197165
Číslo CAS: 159724-40-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,III