Tlačiť
(R)-2-(Aminomethyl)-1-N-boc-pyrrolidine 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: tert-Butyl (R)-2-(Aminomethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate, (R)-2-(Aminomethyl)-1-Boc-pyrrolidine, (R)-2-(Aminomethyl)-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine, (R)-2-(Aminomethyl)-1-pyrrolidinecarboxylic acid tert-Butyl ester
OR1380-1G OR1380-5G OR1380-250MG
APOSOR1380-1GEA 24.91 EUR
APOSOR1380-1G APOSOR1380-5G APOSOR1380-250MG
(R)-2-(Aminomethyl)-1-N-boc-pyrrolidine 96%
(R)-2-(Aminomethyl)-1-N-boc-pyrrolidine
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂O₂
Mw: 200.28 g/mol
Teplota varu: 98…110 °C/1mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03419256
Číslo CAS: 259537-92-3
OSN: 2735
ADR: 8 III