Tlačiť
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridine
OR13729-25G OR13729-5G OR13729-100G
APOSOR13729-25GEA 49.74 EUR
APOSOR13729-25G APOSOR13729-5G APOSOR13729-100G
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 99%
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂
Teplota tavenia: 169…176 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006441
Číslo CAS: 1134-35-6
EINECS: 214-483-2