Tlačiť
2-Bromo-3-chlorothiophene 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR13719-1G OR13719-5G
APOSOR13719-1GEA 122.74 EUR
APOSOR13719-1G APOSOR13719-5G
2-Bromo-3-chlorothiophene 96%
2-Bromo-3-chlorothiophene
Vzorec: C₄H₂BrClS
Teplota varu: 73…75 °C/12mmHg
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00043882
Číslo CAS: 77893-68-6