Tlačiť
6-Aminohexan-1-ol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Amino-1-hexanol
OR13708-25G OR13708-5G
APOSOR13708-25GEA 28.28 EUR
APOSOR13708-25G APOSOR13708-5G
6-Aminohexan-1-ol 98%
6-Aminohexan-1-ol
Vzorec: C₆H₁₅NO
Teplota varu: 136…139 °C
Teplota tavenia: 55…58 °C
Teplota vzplanutia: 133 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008241
Číslo CAS: 4048-33-3