Tlačiť
4-Chloro-3-nitrocinnamic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(4-Chloro-3-nitrophenyl)prop-2-enoic acid, 3-(4-Chloro-3-nitrophenyl)acrylic acid
OR1365-25G OR1365-5G
APOSOR1365-25GEA 124.57 EUR
APOSOR1365-25G APOSOR1365-5G
4-Chloro-3-nitrocinnamic acid 98%
4-Chloro-3-nitrocinnamic acid
Vzorec: C₉H₆ClNO₄
Mw: 227.601 g/mol
Teplota tavenia: 188…190 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00063311
Číslo CAS: 20797-48-2