Tlačiť
2,6-Diaminopyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR13639-100G OR13639-500G
APOSOR13639-100GEA 116.16 EUR
APOSOR13639-100G APOSOR13639-500G
2,6-Diaminopyridine
2,6-Diaminopyridine
Vzorec: C₅H₇N₃
Mw: 109.13
Teplota varu: 285 °C
Teplota tavenia: 117…122 °C
Teplota vzplanutia: 155 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006329
Číslo CAS: 141-86-6
EINECS: 205-507-2
OSN: 2811
ADR: 6.1 III