Tlačiť
Pyridiniumchlorid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Pyridine hydrochloride, Pyridinehydrochloride, Pyridine HCl
OR13636-100G OR13636-25G
APOSOR13636-100GEA 41.66 EUR
APOSOR13636-100G APOSOR13636-25G
Pyridiniumchlorid 95%
Pyridinium chloride
Vzorec: C₅H₆ClN
Mw: 115.56
Teplota varu: 222…224 °C
Teplota tavenia: 145…147 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012802
Číslo CAS: 628-13-7