Tlačiť
[2-(4-Methyl-1-piperazinyl)phenyl]methanamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR1363-250MG OR1363-1G
APOSOR1363-250MGEA 54.95 EUR
APOSOR1363-250MG APOSOR1363-1G
[2-(4-Methyl-1-piperazinyl)phenyl]methanamine 97%
[2-(4-Methyl-1-piperazinyl)phenyl]methanamine
Vzorec: C₁₂H₁₉N₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04970994
Číslo CAS: 655256-68-1
OSN: 2735
ADR: 8,III