Tlačiť
4-(2-Hydroxyethyl)pyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR13623-1G OR13623-5G
APOSOR13623-1GEA 68.99 EUR
APOSOR13623-1G APOSOR13623-5G
4-(2-Hydroxyethyl)pyridine 97%
4-(2-Hydroxyethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₉NO
Teplota varu: 121…122 °C/2mmHg
Teplota tavenia: 44477 °C
Hustota: 1,093 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 92 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00129038
Číslo CAS: 5344-27-4
EINECS: 226-286-9