Tlačiť
4-Nitropyridine-N-oxide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR13621-100G OR13621-25G
APOSOR13621-100GEA 68.19 EUR
APOSOR13621-100G APOSOR13621-25G
4-Nitropyridine-N-oxide
4-Nitropyridine-N-oxide
Vzorec: C₅H₄N₂O₃
Teplota tavenia: 159…162 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006206
Číslo CAS: 1124-33-0
EINECS: 214-395-4
OSN: 2811
ADR: 6.1,III