Tlačiť
2-Methoxypyridine 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR13608-100G OR13608-25G OR13608-500G
APOSOR13608-100GEA 49.74 EUR
APOSOR13608-100G APOSOR13608-25G APOSOR13608-500G
2-Methoxypyridine 99%
2-Methoxypyridine
Vzorec: C₆H₇NO
Teplota varu: 142…143 °C
Hustota: 1,049 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 32 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006262
Číslo CAS: 1628-89-3
EINECS: 216-623-8
OSN: 1993
ADR: 3,III