Tlačiť
2-Chloro-4-methylpyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-4-picoline
OR13604-100G OR13604-25G OR13604-500G
APOSOR13604-100GEA 49.67 EUR
APOSOR13604-100G APOSOR13604-25G APOSOR13604-500G
2-Chloro-4-methylpyridine
2-Chloro-4-methylpyridine
Vzorec: C₆H₆ClN
Mw: 127.57
Teplota varu: 194…195 °C
Teplota tavenia: 115
Hustota: 1.142 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00023418
Číslo CAS: 3678-62-4
EINECS: 222-951-2