Tlačiť
4-tert-Butylbenzenesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR1355-100G OR1355-25G OR1355-5G
APOSOR1355-100GEA 130.77 EUR
APOSOR1355-100G APOSOR1355-25G APOSOR1355-5G
4-tert-Butylbenzenesulphonyl chloride
4-tert-Butylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₁₀H₁₃ClO₂S
Teplota tavenia: 78…81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007449
Číslo CAS: 15084-51-2
OSN: 3261
ADR: 8,II