5-Amino-2-chloropyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2-Chloro-5-pyridylamine, 6-Chloropyridin-3-amine, 2-Chloropyridin-5-amine
OR1348-25G
OR1348-5G
APOSOR1348-25GEA
28.28
EUR
APOSOR1348-25G
APOSOR1348-5G
5-Amino-2-chloropyridine 98%
5-Amino-2-chloropyridine
Vzorec:
C₅H₅ClN₂ Mw: 128.56 Teplota varu: 225 Teplota tavenia: 80…84 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006243 Číslo CAS: 5350-93-6 EINECS: 226-322-3 |