Tlačiť
1-(5-Bromopyridin-3-yl)-2-methylsulphonylethanone 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR1346-1G OR1346-5G OR1346-25G
APOSOR1346-1GEA 155.23 EUR
APOSOR1346-1G APOSOR1346-5G APOSOR1346-25G
1-(5-Bromopyridin-3-yl)-2-methylsulphonylethanone 95+%
1-(5-Bromopyridin-3-yl)-2-methylsulphonylethanone
Vzorec: C₈H₈BrNO₃S
Teplota tavenia: 158…161 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01941313
Číslo CAS: 386715-50-0