Tlačiť
5-(2-Aminoethyl)-1H-1,2,4-triazol-3-amine dihydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR13428-100MG OR13428-250MG
APOSOR13428-100MGEA 132.77 EUR
APOSOR13428-100MG APOSOR13428-250MG
5-(2-Aminoethyl)-1H-1,2,4-triazol-3-amine dihydrochloride
5-(2-Aminoethyl)-1H-1,2,4-triazol-3-amine dihydrochloride
Vzorec: C₄H₁₁Cl₂N₅
Mw: 200.07 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20441445
Číslo CAS: 99839-36-8