Tlačiť
3-Amino-4-methylphenylboronic acid pinacol ester hydrochloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Amino-4-methylphenylboronic acid, pinacol ester, HCl
OR1337-1G OR1337-5G
APOSOR1337-1GEA 219.01 EUR
APOSOR1337-1G APOSOR1337-5G
3-Amino-4-methylphenylboronic acid pinacol ester hydrochloride 98%
3-Amino-4-methylphenylboronic acid pinacol ester hydrochloride
Vzorec: C₁₃H₂₁BClNO₂
Mw: 269.58
Teplota tavenia: 234…238 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06659921
Číslo CAS: 850567-52-1