Tlačiť
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Amino-4-carbethoxypyrazole, Ethyl 3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
OR13363-25G OR13363-5G
APOSOR13363-25GEA 28.28 EUR
APOSOR13363-25G APOSOR13363-5G
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Vzorec: C₆H₉N₃O₂
Teplota tavenia: 104…107 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005238
Číslo CAS: 6994-25-8
EINECS: 230-262-3
OSN: 3077
ADR: 9+EHS,III