Tlačiť
3-Amino-4-chlorophenylboronic acid pinacol ester 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Amino-4-chlorobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-Amino-4-chlorophenylboronic acid, pinacol ester, 2-Chloro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
OR1336-1G OR1336-250MG OR1336-5G
APOSOR1336-1GEA 208.58 EUR
APOSOR1336-1G APOSOR1336-250MG APOSOR1336-5G
3-Amino-4-chlorophenylboronic acid pinacol ester 98%
3-Amino-4-chlorophenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₁₇BClNO₂
Teplota tavenia: 142…144 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06659926
Číslo CAS: 850567-56-5