Tlačiť
N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Methylsulphamoylbenzeneboronic acid, (4-(N-Methylsulphamoyl)phenyl)boronic acid
OR1324-1G OR1324-250MG
APOSOR1324-1GEA 170.08 EUR
APOSOR1324-1G APOSOR1324-250MG
N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide 98%
N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide
Vzorec: C₇H₁₀BNO₄S
Teplota tavenia: 136…140 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06659864
Číslo CAS: 226396-31-2