Tlačiť
1,2-Dibromobenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR13221-100G OR13221-250G OR13221-25G
APOSOR13221-100GEA 61.77 EUR
APOSOR13221-100G APOSOR13221-250G APOSOR13221-25G
1,2-Dibromobenzene 98%
1,2-Dibromobenzene
Vzorec: C₆H₄Br₂
Teplota varu: 224 °C
Teplota tavenia: 44351 °C
Hustota: 1,956 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 91 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000057
Číslo CAS: 583-53-9
EINECS: 209-507-3