Tlačiť
(±)-4-Chloromandelic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Chloromandelic acid, (±)-4-Chlorophenylglycolic acid
OR13218-100G OR13218-25G OR13218-5G
APOSOR13218-100GEA 58.08 EUR
APOSOR13218-100G APOSOR13218-25G APOSOR13218-5G
(±)-4-Chloromandelic acid
(±)-4-Chloromandelic acid
Vzorec: C₈H₇ClO₃
Mw: 186.59
Teplota varu: 361
Teplota tavenia: 117…122 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042724
Číslo CAS: 492-86-4
EINECS: 207-764-6