Tlačiť
Dusičnan vápenatý tetrahydrát
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR13216-100G OR13216-2.5KG
APOSOR13216-100GEA 26.52 EUR
APOSOR13216-100G APOSOR13216-2.5KG
Dusičnan vápenatý tetrahydrát
Dusičnan vápenatý tetrahydrát
Vzorec: Ca(NO₃)₂·4H₂O
Mw: 236.15
Teplota varu: 132 °C
Teplota tavenia: 40…45 °C
Hustota: 1.82 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149604
Číslo CAS: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
OSN: 1454
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,01687