Tlačiť
9-Fluorenylmethyl chloroformate (Fmoc chloride)
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (9H-Fluoren-9-yl)methyl carbonochloridate, 9-Fluorenylmethyl chloroformate, Fmoc-Cl, 9H-Fluoren-9-ylmethyl chloroformate, Chloroformic acid 9-fluorenylmethyl ester, FMOCCl
OR13210-100G OR13210-25G
APOSOR13210-100GEA 41.72 EUR
APOSOR13210-100G APOSOR13210-25G
9-Fluorenylmethyl chloroformate (Fmoc chloride)
9-Fluorenylmethyl chloroformate (Fmoc chloride)
Vzorec: C₁₅H₁₁ClO₂
Teplota tavenia: 62…64 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00001138
Číslo CAS: 28920-43-6
EINECS: 249-313-6
OSN: 2923
ADR: 8+6.1,II