Tlačiť
2-Cyanobenzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Formylbenzonitrile
OR13206-25G OR13206-50G OR13206-5G
APOSOR13206-25GEA 28.28 EUR
APOSOR13206-25G APOSOR13206-50G APOSOR13206-5G
2-Cyanobenzaldehyde
2-Cyanobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₅NO
Teplota tavenia: 103…105 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017503
Číslo CAS: 7468-67-9
OSN: 3439
ADR: 6.1,III