Tlačiť
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate 98+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR13194-5G OR13194-25G OR13194-100G
APOSOR13194-5GEA 0 EUR
APOSOR13194-5G APOSOR13194-25G APOSOR13194-100G
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate 98+%
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate
Vzorec: C₆H₈N₂O₂
Teplota varu: 138…140 °C/3mmHg
Teplota tavenia: 78…80 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010844
Číslo CAS: 37622-90-5