Kyselina glykolová 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR13191-100G
OR13191-500G
APOSOR13191-100GEA
39.27
EUR
APOSOR13191-100G
APOSOR13191-500G
Kyselina glykolová 98%
Kyselina glykolová
Vzorec:
C₂H₄O₃ Teplota tavenia: 74…80 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004312 Číslo CAS: 79-14-1 EINECS: 201-180-5 OSN: 3261 ADR: 8,II |