Tlačiť
Kyselina glykolová 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR13191-100G OR13191-500G
APOSOR13191-100GEA 39.27 EUR
APOSOR13191-100G APOSOR13191-500G
Kyselina glykolová 98%
Kyselina glykolová
Vzorec: C₂H₄O₃
Teplota tavenia: 74…80 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004312
Číslo CAS: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
OSN: 3261
ADR: 8,II