Tlačiť
N-(2-Aminoethyl)morpholine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR13189-250G OR13189-50G
APOSOR13189-250GEA 166.06 EUR
APOSOR13189-250G APOSOR13189-50G
N-(2-Aminoethyl)morpholine
N-(2-Aminoethyl)morpholine
Vzorec: C₆H₁₄N₂O
Teplota varu: 205 °C
Teplota tavenia: 24…26 °C
Hustota: 0,992 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006182
Číslo CAS: 2038-03-1
EINECS: 218-011-6
OSN: 2923
ADR: 8+6.1,II