Tlačiť
Methyl isonicotinate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Pyridinecarboxylic acid methyl ester, 4-Picolinic acid methyl ester, Methyl 4-pyridinecarboxylate, Pyridine-4-carboxylic acid methyl ester, Isonicotinic acid methyl ester
OR13188-100G OR13188-1G
APOSOR13188-100GEA 91.33 EUR
APOSOR13188-100G APOSOR13188-1G
Methyl isonicotinate 97%
Methyl isonicotinate
Vzorec: C₇H₇NO₂
Mw: 137.14
Teplota varu: 207…209 °C
Teplota tavenia: 8…8.5 °C
Hustota: 1.161 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 82 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006427
Číslo CAS: 2459-09-8
EINECS: 219-546-8