Tlačiť
3-(2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid 97+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(3-Boronophenyl)acrylic acid, 3-(2-Carboxyvinyl)benzeneboronic acid
OR13173-1G OR13173-5G
APOSOR13173-1GEA 91.33 EUR
APOSOR13173-1G APOSOR13173-5G
3-(2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid 97+%
3-(2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₉H₉BO₄
Mw: 191.98 g/mol
Teplota tavenia: 218 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01075738
Číslo CAS: 216144-91-1