Tlačiť
α,2,4-Trichlorotoluene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR13170-100G OR13170-500G
APOSOR13170-100GEA 70.6 EUR
APOSOR13170-100G APOSOR13170-500G
α,2,4-Trichlorotoluene 98%
α,2,4-Trichlorotoluene
Vzorec: C₇H₅Cl₃
Teplota varu: 248 °C
Teplota tavenia: –2,6 °C
Hustota: 1,407 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000895
Číslo CAS: 94-99-5
EINECS: 202-381-0
OSN: 3265
ADR: 8,III