Tlačiť
3-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(2-Carboxyethyl)benzeneboronic acid, 3-(3-Boronophenyl)propanoic acid
OR13162-1G OR13162-5G
APOSOR13162-1GEA 255.96 EUR
APOSOR13162-1G APOSOR13162-5G
3-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid 96%
3-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₁BO₄
Mw: 193.99 g/mol
Teplota tavenia: 166…169 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115649
Číslo CAS: 693803-17-7