Tlačiť
Thiazole-4-carboxaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Thiazole-4-carbaldehyde
OR13153-1G OR13153-500MG OR13153-5G
APOSOR13153-1GEA 49.74 EUR
APOSOR13153-1G APOSOR13153-500MG APOSOR13153-5G
Thiazole-4-carboxaldehyde
Thiazole-4-carboxaldehyde
Vzorec: C₄H₃NOS
Teplota tavenia: 61…65 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00626896
Číslo CAS: 3364-80-5