Tlačiť
5-[(3-Methylbenzyl)sulphanyl]-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-5-(3-methylbenzylthio)-1,3,4-thiadiazole
OR13144-250MG OR13144-500MG
APOSOR13144-250MGEA 83.03 EUR
APOSOR13144-250MG APOSOR13144-500MG
5-[(3-Methylbenzyl)sulphanyl]-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine
5-[(3-Methylbenzyl)sulphanyl]-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine
Vzorec: C₁₀H₁₁N₃S₂
Teplota tavenia: 127…129 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00448333
Číslo CAS: 299442-42-5