Tlačiť
3-Bromophenyl phenyl ether (BDE No. 2)
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Bromodiphenyl ether, 1-Bromo-3-phenoxybenzene
OR13134-1G OR13134-5G OR13134-10G
APOSOR13134-1GEA 38.23 EUR
APOSOR13134-1G APOSOR13134-5G APOSOR13134-10G
3-Bromophenyl phenyl ether (BDE No. 2)
3-Bromophenyl phenyl ether (BDE No. 2)
Vzorec: C₁₂H₉BrO
Teplota varu: 156…158 °C/10mmHg
Hustota: 1,3713 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00474520
Číslo CAS: 6876-00-2
OSN: 3082
ADR: 9+EHS,III