Tlačiť
Methyl-2-amino-5-chlorobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 2-amino-5-chlorobenzoate
OR13133-25G OR13133-5G OR13133-100G
APOSOR13133-25GEA 66.59 EUR
APOSOR13133-25G APOSOR13133-5G APOSOR13133-100G
Methyl-2-amino-5-chlorobenzoate
Methyl-2-amino-5-chlorobenzoate
Vzorec: C₈H₈ClNO₂
Teplota varu: 168…170 °C/22mmHg
Teplota tavenia: 66…70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007837
Číslo CAS: 5202-89-1
EINECS: 225-992-4