Tlačiť
4-Benzyloxyindole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR13129-5G OR13129-25G OR13129-1G
APOSOR13129-5GEA 44.93 EUR
APOSOR13129-5G APOSOR13129-25G APOSOR13129-1G
4-Benzyloxyindole
4-Benzyloxyindole
Vzorec: C₁₅H₁₃NO
Teplota tavenia: 57…61 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00047200
Číslo CAS: 20289-26-3
EINECS: 243-690-0