Tlačiť
1-Cyclopentenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Cyclopent-1-en-1-ylboronic acid
OR13114-1G OR13114-5G OR13114-25G OR13114-100G
APOSOR13114-1GEA 24.95 EUR
APOSOR13114-1G APOSOR13114-5G APOSOR13114-25G APOSOR13114-100G
1-Cyclopentenylboronic acid 97%
1-Cyclopentenylboronic acid
Vzorec: C₅H₉BO₂
Teplota tavenia: 134…140 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02179496
Číslo CAS: 850036-28-1