Tlačiť
2,2'-Bithiophene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,2′-Dithienyl, 2,2′-Bithienyl
OR1311-100G OR1311-25G OR1311-500G
APOSOR1311-100GEA 69.8 EUR
APOSOR1311-100G APOSOR1311-25G APOSOR1311-500G
2,2'-Bithiophene 99%
2,2'-Bithiophene
Vzorec: C₈H₆S₂
Teplota varu: 260 °C
Teplota tavenia: 32…33 °C
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005414
Číslo CAS: 492-97-7
EINECS: 207-767-2